Merck
AMBH990F61B9
Ambeed, Inc.
(4-Fluoro-3-methylphenyl)(pyridin-3-yl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.23
MDL番号:
Iupac Name
(4-fluoro-3-methylphenyl)(3-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H10FNO/c1-9-7-10(4-5-12(9)14)13(16)11-3-2-6-15-8-11/h2-8H,1H3
InChI Key
WNIOHNLBJIIKDP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1182940-73-3.html
Synonym
3-(4-Fluoro-3-methylbenzoyl)pyridine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1182940-73-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)