Merck
AMBH990F6143
Ambeed, Inc.
Thiomorpholine-4-carbonyl chloride 1,1-dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.64
MDL番号:
Iupac Name
thiomorpholine-4-carbonyl chloride 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C5H8ClNO3S/c6-5(8)7-1-3-11(9,10)4-2-7/h1-4H2
InChI Key
IGTZDYSBSFTPPP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39093-77-1.html
Synonym
1,1-Dioxo-1lambda6-thiomorpholine-4-carbonyl chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)