Merck
AMBH990F60B2
Ambeed, Inc.
(4-(Ethoxymethoxy)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.01
MDL番号:
Iupac Name
4-(ethoxymethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO4/c1-2-13-7-14-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChI Key
JKJOKHKGCAHUJY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957062-54-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)