Merck
AMBH990F60A2
Ambeed, Inc.
1-Methylindole-7-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.99
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-1H-indol-7-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BNO2/c1-11-6-5-7-3-2-4-8(9(7)11)10(12)13/h2-6,12-13H,1H3
InChI Key
QDSZQBBGYYIBAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1443380-07-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)