Merck
AMBH990F6095
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-cyclopropyl-6-methoxypyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.08
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-4-cyclopropyl-6-methoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c1-12-8-6(9)7(5-2-3-5)10-4-11-8/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
FHEYKQYHQQAZBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1649454-57-8.html
Synonym
5-bromo-4-cyclopropyl-6-methoxypyrimidine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)