Merck
AMBH990F6026
Ambeed, Inc.
(4-(N-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)sulfamoyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
325.13
MDL番号:
Iupac Name
4-[(4-fluoro-3-methoxyanilino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H13BFNO5S/c1-21-13-8-10(4-7-12(13)15)16-22(19,20)11-5-2-9(3-6-11)14(17)18/h2-8,16-18H,1H3
InChI Key
XNUBPWLAGSNZKR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957120-99-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)