Merck
AMBH990F6012
Ambeed, Inc.
(4-(Hydroxy(phenyl)methyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.06
MDL番号:
Iupac Name
4-[hydroxy(phenyl)methyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H13BO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9,13,15-17H
InChI Key
KZDVEVNHPYZAEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1221823-69-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)