Merck
AMBH990F5F2A
Ambeed, Inc.
tert-butyl 4-(azetidin-3-yl)piperazine-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.79
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-azetidinyl)-1-piperazinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H23N3O2.ClH/c1-12(2,3)17-11(16)15-6-4-14(5-7-15)10-8-13-9-10;/h10,13H,4-9H2,1-3H3;1H
InChI Key
GYWVYUMNHDRQEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/178312-58-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)