Merck
AMBH98C8E591
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-9-ethyl-9H-purine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.06
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dichloro-9-ethyl-9H-purine
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N4/c1-2-13-3-10-4-5(8)11-7(9)12-6(4)13/h3H,2H2,1H3
InChI Key
PRESUDAFHFFHLT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/190655-14-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)