Merck
AMBH98C8E51B
Ambeed, Inc.
4-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-methoxy-1-methylethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-9(8-13-2)14-11-5-3-10(7-12)4-6-11/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI Key
HUUDLFUCYVENAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/863488-78-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/863488-78-2.html