Merck
AMBH98C8E4FD
Ambeed, Inc.
(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.02
MDL番号:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BO2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7,12-13H,1-4H2
InChI Key
LMASCDCJPOZWMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/405888-56-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)