Merck
AMBH98C8E4DE
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.03
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dichloro-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2/c1-4-5(2-10)7(9)11-3-6(4)8/h3H,1H3
InChI Key
BCQVIWRFKUYDMT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101320-87-0.html
Synonym
2,5-dichloro-4-methylnicotinonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/101320-87-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)