Merck
AMBH98C8E42A
Ambeed, Inc.
(2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.97
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BF3NO3/c1-2-16-7-6(9(14)15)3-5(4-13-7)8(10,11)12/h3-4,14-15H,2H2,1H3
InChI Key
YUGMLGKJJLKTSR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1218790-66-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)