Merck
AMBH98C8E335
Ambeed, Inc.
2,5-Diphenylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.3
MDL番号:
Iupac Name
2,5-diphenylpyridine
Inchi Code
1S/C17H13N/c1-3-7-14(8-4-1)16-11-12-17(18-13-16)15-9-5-2-6-10-15/h1-13H
InChI Key
MOSQXYPUMBJMRR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15827-72-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15827-72-2.html