Merck
AMBH98C8E2C3
Ambeed, Inc.
Azepan-4-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.64
MDL番号:
Iupac Name
4-azepanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c8-6-2-1-4-7-5-3-6;/h6-8H,1-5H2;1H
InChI Key
UQYAGKOXTPXDMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159823-34-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)