Merck
AMBH98C8E1DC
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloropyridine-3-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.81
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dichloro-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BCl2NO2/c7-3-1-4(6(10)11)5(8)9-2-3/h1-2,10-11H
InChI Key
IISUHTJFLBUMKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/536693-97-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)