Merck
AMBH98C8E1D5
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-(methylsulfonyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.11
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(methylsulfonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H7Cl2NO2S/c1-13(11,12)4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3
InChI Key
JMVVMLXAGZVYMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/80866-96-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)