Merck
AMBH98C8E09C
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-chloro-4-methylnicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.6
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-5-chloro-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-4-5(2-9)7(10)11-3-6(4)8/h3H,1H3,(H2,10,11)
InChI Key
IPCISDRLMUURHO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1305712-87-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1305712-87-1.html