Merck
AMBH98C8DFEC
Ambeed, Inc.
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-ylmethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c11-6-7-5-8-3-1-2-4-10(8)9-7/h1-5,11H,6H2
InChI Key
RBJIKLOMRJZRTN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76943-47-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)