Merck
AMBH98C8DFB9
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-methyl-N-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.73
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-methyl-N-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C13H16ClNO/c1-15(13(16)9-14)12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-3,5,7,12H,4,6,8-9H2,1H3
InChI Key
FLTYMFJRZLOGIY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/276886-84-1.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/276886-84-1.html