Merck
AMBH98C8DFB0
Ambeed, Inc.
(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.94
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-5-chloro-2-pyridinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2.ClH/c7-5-1-4(8)3-10-6(5)2-9;/h1,3H,2,9H2;1H
InChI Key
KFCMZNYWAVOTOI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1257535-43-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)