Merck
AMBH98C8DF31
Ambeed, Inc.
1-(5-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.61
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-chloro-3-methyl-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8ClNO/c1-5-3-7(9)4-10-8(5)6(2)11/h3-4H,1-2H3
InChI Key
ZIROULDUQCUOHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256807-37-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)