Merck
AMBH98C8DF13
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-chloro-2-isopropoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.52
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-isopropoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H9BrClNO/c1-5(2)12-8-7(9)3-6(10)4-11-8/h3-5H,1-2H3
InChI Key
TZECCSHCCWKPQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1289133-38-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1289133-38-5.html