Merck
AMBH98C8DF08
Ambeed, Inc.
2,2,2-Trifluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.13
MDL番号:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H6F4O/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(13)8(10,11)12/h1-4,7,13H
InChI Key
PTVUXYXOBKWMNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124004-74-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/124004-74-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)