Merck
AMBH98C8DEA9
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-6-(difluoromethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.99
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-(difluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2F2N2/c6-3-1-2(4(8)9)10-5(7)11-3/h1,4H
InChI Key
YYCRJWLMXYFLKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1706464-39-2.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)