Merck
AMBH98C8DE84
Ambeed, Inc.
(4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.99
MDL番号:
Iupac Name
4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BN2O3/c1-6-11-12-9(15-6)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-5,13-14H,1H3
InChI Key
SPSKFVHUUJWUPB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/913835-70-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)