Merck
AMBH98C8DE1E
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-5-benzylthiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.34
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-benzyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H15NO2S/c1-2-17-14(16)12-9-11(18-13(12)15)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,2,8,15H2,1H3
InChI Key
HKAKABKUKJASLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/216686-60-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/216686-60-1.html