Merck
AMBH98C8DE08
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-cyano-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-cyano-4-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20N2O3/c1-11(2,3)17-10(16)14-6-4-12(8-13,9-15)5-7-14/h15H,4-7,9H2,1-3H3
InChI Key
BLZNRLWYSXQYLO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/614730-96-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)