Merck
AMBH98C8DDFB
Ambeed, Inc.
1-(4-Boronobenzoyl)piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.08
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(dihydroxyboryl)benzoyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H16BNO5/c16-12(9-1-3-11(4-2-9)14(19)20)15-7-5-10(6-8-15)13(17)18/h1-4,10,19-20H,5-8H2,(H,17,18)
InChI Key
URCVWENBDSHRDE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850593-02-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)