Merck
AMBH98C8DDBE
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.39
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClFO2/c1-4-6(9)3-2-5(7(4)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI Key
GEQUDJQVXRZIIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944128-92-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/944128-92-1.html