Merck
AMBH98C8DDA4
Ambeed, Inc.
(5-(Ethylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211
MDL番号:
Iupac Name
5-[(ethylamino)carbonyl]-2-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BFNO3/c1-2-12-9(13)6-3-4-8(11)7(5-6)10(14)15/h3-5,14-15H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
QJQODUQVWPKFJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874289-45-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)