Merck
AMBH98C8DD8E
Ambeed, Inc.
2,5-Dichlorothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.02
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dichloro-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C3HCl2NS/c4-2-1-6-3(5)7-2/h1H
InChI Key
XPJACWOWEJJYRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16629-14-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16629-14-4.html