Merck
AMBH98C8DCF1
Ambeed, Inc.
2,2-Dimethoxyacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
120.11
MDL番号:
Iupac Name
dimethoxyacetic acid
Inchi Code
1S/C4H8O4/c1-7-4(8-2)3(5)6/h4H,1-2H3,(H,5,6)
InChI Key
PHELOKYCCWVWFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73569-40-1.html
ピクトグラム
Exclamation markCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/73569-40-1.html