Merck
AMBH98C8DCBB
Ambeed, Inc.
Methyl 5-amino-3-chloropicolinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.6
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-amino-3-chloro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-12-7(11)6-5(8)2-4(9)3-10-6/h2-3H,9H2,1H3
InChI Key
PLZMKCGJVQACFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256825-20-3.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256825-20-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)