Merck
AMBH98C8DC8B
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(cyclopropylmethoxy)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.09
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-(cyclopropylmethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-8-3-4-9(11-5-8)12-6-7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6H2
InChI Key
FXLHFKZNQOIRGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/494772-02-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)