Merck
AMBH98C8DC53
Ambeed, Inc.
(6-Ethoxy-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181
MDL番号:
Iupac Name
6-ethoxy-4-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO3/c1-3-13-8-4-6(2)7(5-10-8)9(11)12/h4-5,11-12H,3H2,1-2H3
InChI Key
KAACOMLXVNTIQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256355-37-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)