Merck
AMBH98C8DADB
Ambeed, Inc.
2-(1H-Imidazol-1-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-5(6(9)10)8-3-2-7-4-8/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
SFWQHFXRVMKCLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/753489-91-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)