Merck
AMBH98C8D69A
Ambeed, Inc.
6-(4-Ethoxyphenyl)pyridazin-3(2H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.24
MDL番号:
Iupac Name
6-(4-ethoxyphenyl)-3-pyridazinol
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-2-16-10-5-3-9(4-6-10)11-7-8-12(15)14-13-11/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
RHVSZNYYPAWPCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/95117-76-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/95117-76-3.html