Merck
AMBH98C8D5CA
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl 4-methyl 1,2,3,4-tetrahydropyridine-1,4-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.29
MDL番号:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 4-methyl 3,4-dihydropyridine-1,4(2H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-7-5-9(6-8-13)10(14)16-4/h5,7,9H,6,8H2,1-4H3
InChI Key
PZDGOAWOSISXLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71233-30-2.html
Synonym
1-(tert-Butyl) 4-methyl 3,4-dihydropyridine-1,4(2H)-dicarboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/71233-30-2.html