Merck
AMBH98C8D546
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-2-fluoro-3-(2-methoxyethoxy)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.45
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-3-(2-methoxyethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BClFO4/c1-15-4-5-16-9-7(11)3-2-6(8(9)12)10(13)14/h2-3,13-14H,4-5H2,1H3
InChI Key
FUXWTCCXYLIMOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256346-26-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)