Merck
AMBH98C8D4F9
Ambeed, Inc.
N-(3-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)cyclohexanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
349.71
MDL番号:
Iupac Name
N-[3-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C19H29BClNO2/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)16-11-10-14(12-17(16)21)13-22-15-8-6-5-7-9-15/h10-12,15,22H,5-9,13H2,1-4H3
InChI Key
DWPRAXKEEPZKFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096334-42-6.html
Synonym
2-Chloro-4-(N-cyclohexylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)