Merck
AMBH98C8D4F8
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-ethoxy-5-methylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.1
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-ethoxy-5-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-3-13-10-8(6-12)4-7(2)5-9(10)11/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
NVFSURHXVOQRNU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/708272-19-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)