Merck
AMBH98C8D4E9
Ambeed, Inc.
(2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.01
MDL番号:
Iupac Name
2-isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H12BF3O3/c1-6(2)17-9-4-3-7(10(12,13)14)5-8(9)11(15)16/h3-6,15-16H,1-2H3
InChI Key
CHIZGUWFZKIYSO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850593-12-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)