Merck
AMBH98C8D4E5
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-3-(piperidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.52
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-(1-piperidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H15BClNO3/c14-11-5-4-9(13(17)18)8-10(11)12(16)15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8,17-18H,1-3,6-7H2
InChI Key
QNOMMSMMADZNCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871332-70-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/871332-70-6.html