Merck
AMBH98C8D4E1
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-ethoxy-2-ethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.12
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-ethoxy-2-ethylbenzene
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-3-8-7-9(11)5-6-10(8)12-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
FCBPYBOOXFYKJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/749932-54-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)