Merck
AMBH9884E76F
Ambeed, Inc.
[5-(Trifluoromethyl)thiophen-2-yl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.64
Iupac Name
(5-(trifluoromethyl)thiophen-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6F3NS.ClH/c7-6(8,9)5-2-1-4(3-10)11-5;/h1-2H,3,10H2;1H
InChI Key
VVVYILROYJGFRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1971858-34-0.html
Synonym
(5-(Trifluoromethyl)thiophen-2-yl)methanamine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1971858-34-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)