Merck
AMBH9884E769
Ambeed, Inc.
8-(Trifluoromethyl)quinolin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.16
MDL番号:
Iupac Name
8-(trifluoromethyl)-3-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)8-3-1-2-6-4-7(15)5-14-9(6)8/h1-5,15H
InChI Key
QCSXDNLSKDXEOX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261489-93-3.html
Synonym
8-(Trifluoromethyl)quinolin-3-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1261489-93-3.html