Merck
AMBH9884D75F
Ambeed, Inc.
2,5-Furandicarbonyl Dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.99
MDL番号:
Iupac Name
furan-2,5-dicarbonyl dichloride
Inchi Code
1S/C6H2Cl2O3/c7-5(9)3-1-2-4(11-3)6(8)10/h1-2H
InChI Key
PDSULNVJASBMLP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10375-34-5.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/10375-34-5.html