Merck
AMBH9884D6EB
Ambeed, Inc.
(4-(N-(Naphthalen-1-yl)sulfamoyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
327.17
MDL番号:
Iupac Name
4-[(1-naphthylamino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C16H14BNO4S/c19-17(20)13-8-10-14(11-9-13)23(21,22)18-16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16/h1-11,18-20H
InChI Key
UOKSWRGMRNZXCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957120-95-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)