Merck
AMBH9884D6A7
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(4-hydroxycyclohexyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.25
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(4-hydroxycyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h8-9,11H,2-7H2,1H3
InChI Key
BPAISSGMOOLICG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62141-22-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)